AX0073
Acide acétique
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
15.4 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
flash point 39 °C
Solubilité
602.9 g/L
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
The following catalog numbers are packaged in poly-coated bottles: AX0073P-5, AX0073-59 and AX0073-75.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup