Principaux documents
BX1715
Supelco
Éther butylique de l'éthylène glycol
Practical, Technical
Synonyme(s) :
Ethylene glycol butyl ether, Ethylene Glycol Monobutyl Ether, Butoxyethanol, 2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
Beilstein:
1732511
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-905-0
Plus de détails sur ce produit BX1715 Contacter notre Service technique
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Essai
≥95% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
473 °F
Limite d'explosivité
10.6 %
Couleur
APHA: ≤40
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pH
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
pb
169-172.5 °C (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Température de transition
flash point 67 °C
Solubilité
900 g/L (completely miscible)
Densité
0.9 g/cm3 at 20 °C
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 95% min
Color (APHA): 40 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup