Principaux documents
BI0345
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B 16% n-Methylimidazole in THF
Novabiochem®
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
173 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
pb
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
Pf
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
Température de transition
flash point -22 °C (Information refers to the main component.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
BI0345-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0345-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0345-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0345-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Remarque sur l'analyse
Assay (1-methylimidazole): 15.6-16.4% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 83.6-84.4% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.