Documents
AX1775
Supelco
Ascorbic Acid
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Ascorbic Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-066-2
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
solid
Résidus de calcination
≤0.1%
Perte
≤0.1% loss on drying, 105°C
pH
2.2-2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
330 g/L
Densité
1.65 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8,10-11H,1H2
Clé InChI
TYQCGQRIZGCHNB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay99.0% minHeavy metals (as Pb)0.002% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on drying (105°C)0.1% maxResidue after ignition0.1% maxSpecific rotation [a]25/D (10%, water)+20.5-+21.5°Sulfate (SO4)0.002% max
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ananthakrishnan Soundaram Jeevarathinam et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English) (2019-12-17)
We report a new approach to monitor drug release from nanocarriers via a paclitaxel-methylene blue conjugate (PTX-MB) with redox activity. This construct is in a photoacoustically silent reduced state inside poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles (PTX-MB@PLGA NPs). During release, PTX-MB is