AX0116
Acétone
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA ACB B21-02
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.5% (corrected for water content, GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Technique(s)
LC/MS: suitable
Impuretés
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Température de transition
flash point <-20 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤329 nm
Absorption UV
λ: 329 nm Amax: ≤1.00
λ: 330 nm Amax: ≤0.80
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 340 nm Amax: ≤0.06
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.