AQ127
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, Fc
Chemicon®, from goat
245,00 $
About This Item
245,00 $
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable