AP510P
Sheep Anti-Rabbit IgG Antibody, HRP conjugate
1 mg/mL, Chemicon®
333,00 $
About This Item
333,00 $
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Rabbit IgG in 0.5 µg of Rabbit IgG recombinant protein.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Rabbit IgG recombinant protein
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable