Documents
AP502P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-chaîne κ d'Ig humaine, conjugué à de la HRP, correspond aux espèces adsorbées
Chemicon®, from goat
Synonyme(s) :
Anti-Human Ig HRP, HRP Goat Anti-Human Ig
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les molécules d'anticorps sont typiquement constituées de deux chaînes légères d'immunoglobuline liées de façon covalente à une paire de chaînes lourdes. Les chaînes légères d'immunoglobuline peuvent être de deux types, désignés par les lettres grecques kappa et lambda. Les chaînes légères kappa et lambda font environ 250 acides aminés de long, pour un poids moyen d'environ 25 kDa. Le rapport entre chaînes kappa et chaînes lambda au sein de la population des immunoglobulines varie en fonction de l'espèce.
Spécificité
Réagit avec les chaînes légères kappa humaines. Absorbé pour les protéines de myélome humain à chaîne légère λ et les immunoglobulines de souris.
Application
L'anticorps de chèvre anti-chaîne κ d'Ig humaine, conjugué à de la HRP, correspondant aux espèces adsorbées, détecte le niveau de chaîne κ d'Ig humaine, et son utilisation a été publiée et validée par ELISA.
Test ELISA : 1/4 000e-1/8 000e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Produit purifié par chromatographie d'affinité sur des Ig humaines avec chaînes légères κ combinées, liées de manière covalente à de l'agarose. En solution dans un mélange 50 % glycérol/50 % PBS à pH 7,4.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hyori Kim et al.
Oncology letters, 25(6), 236-236 (2023-05-08)
Anti-CD19 chimeric antigen receptor (CAR)-T cells have improved the outcomes of patients with B cell leukemia and lymphoma. However, their applications and positive outcomes remain limited. CAR-T cells are currently restricted to autologous blood as their source and their use
Ki Hyun Kim et al.
PLoS pathogens, 15(2), e1007375-e1007375 (2019-02-02)
Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) is an emerging infectious disease localized to China, Japan, and Korea that is characterized by severe hemorrhage and a high fatality rate. Currently, no specific vaccine or treatment has been approved for this disease.
Ramin Dubey et al.
eLife, 9 (2020-05-21)
R-spondins (RSPOs) amplify WNT signaling during development and regenerative responses. We previously demonstrated that RSPOs 2 and 3 potentiate WNT/β-catenin signaling in cells lacking leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptors (LGRs) 4, 5 and 6 (Lebensohn and Rohatgi, 2018). We now
Jessica N Peel et al.
The Journal of clinical investigation, 134(8) (2024-03-12)
BACKGROUNDWeakly virulent environmental mycobacteria (EM) can cause severe disease in HLA-DRB1*15:02 or 16:02 adults harboring neutralizing anti-IFN-γ autoantibodies (nAIGAs). The overall prevalence of nAIGAs in the general population is unknown, as are the penetrance of nAIGAs in HLA-DRB1*15:02 or 16:02