Documents
AP113
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG humaine (fragment Fc)
2 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
L'anticorps analysé en IEP à une concentration minimum de 10 mg/ml avec du sérum total de souris comme antigène donne une bande unique. D'après les tests réalisés par immunoélectrophorèse, l'anticorps réagit avec les chaînes lourdes de l'IgG humaine mais pas avec les chaînes légères de la plupart des immunoglobulines humaines. Aucun anticorps n'a été détecté contre l'IgM ou l'IgA humaine, ou contre toute autre protéine sérique autre que les immunoglobulines, mais il se peut que l'anticorps présente une réactivité croisée vis-à-vis d'immunoglobulines d'autres espèces.
Immunogène
IgG humaine, fragment Fc
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'utilisation de cet anticorps de chèvre anti-IgG humaine (fragment Fc) a été validée en ELISA, IP et WB pour la détection de l'IgG humaine.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques à un fragment
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. En solution dans du tampon phosphate 0,02 M et du chlorure de sodium 0,25 M avec 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8  °C pendant six mois maximum. Ne pas congeler.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Ren-You Pan et al.
Nature communications, 10(1), 3569-3569 (2019-08-10)
Drug hypersensitivity such as severe cutaneous adverse reactions (SCAR), including Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN), could be life-threatening. Here, we enroll SCAR patients to investigate the T cell receptor (TCR) repertoire by next-generation sequencing. A public αβTCR
Katherine L Williams et al.
Nature medicine, 30(1), 117-129 (2024-01-04)
Over 75% of malaria-attributable deaths occur in children under the age of 5 years. However, the first malaria vaccine recommended by the World Health Organization (WHO) for pediatric use, RTS,S/AS01 (Mosquirix), has modest efficacy. Complementary strategies, including monoclonal antibodies, will be
Tyrosine replacement of PSGL-1 reduces association kinetics with P- and L-selectin on the cell membrane.
Xiao, B; Tong, C; Jia, X; Guo, R; Lu, S; Zhang, Y; McEver, RP; Zhu, C; Long, M
Biophysical Journal null
Elena Maria Boggio et al.
Molecular neurobiology, 56(9), 5987-5997 (2019-02-02)
Perineuronal nets (PNNs) are condensed structures in the extracellular matrix that mainly surround GABA-ergic parvalbumin-positive interneurons in the adult brain. Previous studies revealed a parallel between PNN formation and the closure of the critical period. Moreover, ocular dominance plasticity is
Céline Ortega-Ferreira et al.
Nature communications, 14(1), 5291-5291 (2023-09-01)
Systemic sclerosis (SSc) is an autoimmune, inflammatory and fibrotic disease with limited treatment options. Developing new therapies is therefore crucial to address patient needs. To this end, we focused on galectin-3 (Gal-3), a lectin known to be associated with several