Principaux documents
AIRGAPXL2
Milli-Q
Dispositif Air Gap
For use with Milli-Q® CLX, HX, and HR 7000 series water purification systems.
1 EACH
201,00 $
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
201,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Cet accessoire peut être raccordé directement à un tuyau de 10 mm de D.E. pour protéger le tuyau de rejet contre la contamination bactérienne.
Application
Pour la protection bactériologique des tuyaux de rejet.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany