Principaux documents
AG4000
Sigma-Aldrich
uPA Colorimetric Substrate, ECM600, ECM610
Synonyme(s) :
ECM 600 substrate, ECM 610 substrate, uPA chromogenic substrate
5 MG
268,00 $
268,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
268,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.84
268,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Gamme de produits
Chemicon®
Niveau de qualité
Technique(s)
activity assay: suitable
Description générale
pyroGLU-GLY-ARG-pNA-HCL {L-Pyroglutamyl-glycyl-L-arginine-p-Nitroaniline hydrochloride
Mol wt. 498.9
Ex (316nm) 1.27x10(e-1)/mol/cm
Autres remarques
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany