Principaux documents
AP1525725
Millipore
AP15 PREFILTER 257MM 25PK
25 EA
342,00 $
342,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
342,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
342,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Paramètres
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. du filtre
257 mm
Dimension de pores
1.0 μm pore size
90 % porosity
Description générale
Filter Code: AP15
Filter Type: Depth filter