ACS5010
Amicon® Pro Purification System with Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Purification System - A 10 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
Synonyme(s) :
Amicon Ultra-0.5 System, Pro Purification System
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon® Pro
Paramètres
10 mL sample volume
Technique(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Longueur
12 cm (4.7 in.)
Diamètre
2.97 cm
Surface de filtration
1 cm2
Volume de travail
10 mL
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Articles
Méthodes de filtration et sélection d'un filtre membrane pour la purification et la production de nanoparticules.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.