Principaux documents
UFC701008
Millipore
Filtre à centrifuger Centricon® Plus
MWCO 10 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Synonyme(s) :
Centrifuge concentrator
8 FILTERS
400,00 $
400,00 $
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Changer de vue
8 FILTERS
400,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
400,00 $
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Matériaux
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Caractéristiques
holdup volume 75 μL
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
Centricon®
Paramètres
15-70 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
121 mm
Diamètre
6 cm
Surface de filtration
19 cm2
Dimension de pores
10 kDa MWCO
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre à centrifuger Centricon Plus-70 est un dispositif à usage unique jetable conçu pour filtrer rapidement des solutions biologiques aqueuses. Il n'est compatible qu'avec les centrifugeuses à godets mobiles.
Type de membrane : Ultrafiltration
Application
Le filtre à centrifuger Centricon Plus-70 convient aux applications suivantes :
  • concentration et dessalage des éluats de colonnes de chromatographie
  • concentration des anticorps monoclonaux
  • concentration de protéines ou de virus dans les surnageants de culture
  • clarification des homogénats de tissus et des lysats de cellules
  • échange de tampons ou diafiltration
Caractéristiques et avantages
  • Recouvrement moyen : 90 %
  • Concentration d'un facteur 50 à 200
  • Faible volume mort
  • Support en polypropylène pour une adsorption minimale
  • Permet de concentrer la plupart des solutions de 70 ml en un volume final de 350 µl en seulement 25 minutes
  • Zone d'arrêt de concentration pour empêcher de centrifuger jusqu'à l'assèchement
  • Prêt à l'emploi. Aucun assemblage nécessaire.
Forme physique
Code couleur : transparent
Autres remarques
Produit réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.