ABT142
Anti-PLK-4 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase PLK4, Polo-like kinase 4, PLK-4, Serine/threonine-protein kinase 18, Serine/threonine-protein kinase Sak
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLK4(10733)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected PLK-4 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable