ABS44
Anti-MAPK 1/2 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
ERK-1, ERT2, Extracellular signal-regulated kinase 1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase 3, MAP kinase isoform p44, MAPK 3, Microtubule-associated protein 2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 3, MNK1, p44-ERK1, p44-MAPK, ERK-2, ERT1, Extrac
488,00 $
About This Item
488,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 94% sequence homology), bovine (based on 94% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK1(5594)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
MAP Kinases
Western Blotting (SNAP ID) Analysis: 1-2 µg/mL from a representative lot detected MAPK 3/MAPK 1 (ERK1/ERK2) in BALB/3T3, A431, and L6 cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected MAPK 3/MAPK 1 (ERK1/ERK2) in NIH/3T3, A431, HeLa, and C2C12 cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MAPK 3/MAPK 1 (ERK1/ERK2) in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
A431 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable