MilliporeSigma
Passer à
A4882
6-Thioguanine
≥98%, Guanine antimetabolite, powder
Synonyme(s) :
2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
85,70 $
250 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
102,00 $
500 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
178,00 $
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
297,00 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 020,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
205-827-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
157765
Assay:
≥98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow
Storage temp.:
room temp
85,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
6-Thioguanine, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI key
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
6-Thioguanine is a variant of guanine with hydrogen bonding at the N-7 of the purine ring. Its association with cytosine alters the dimension of the base stacking. 6-Thioguanine usage in treating inflammatory bowel disease (IBD) contributes to nodular regenerative hyperplasia (NRH) in the liver.
Application
6-Thioguanine has been used:
  • to induce autophagy and apoptosis in colorectal cancer cell lines HCT116
  • as a selection marker in the mutation and survival assay in chinese hamster lung fibroblasts culture V79
  • as a selection marker in clonogenic Lung metastasis assay of 4T1-luc cells
Biochem/physiol Actions
Antimetabolite used in the treatment of leukemias. Competes with hypoxanthine and guanine for the enzyme hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase, which catalzyes a critical step in the generation of purine nucleotides.
Ribosylated and phosphorylated by the same pathway as natural purine bases; as the nucleotide, inhibits a variety of cellular processes involved in nucleic acid synthesis. Has a long history as an effective treatment of leukemia.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A46601660000BP878
Thioguanine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1660000
Thioguanine
Tioguanine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP878
Tioguanine
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
form
powder
assay
≥98%
assay
~98%
assay
-
assay
-
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Thioguanine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges