ABS204
Anti-phospho-PDHE1-A type I (Ser293) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial, PDHE1-A type I
488,00 $
About This Item
488,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
primate (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer293)
Informations sur le gène
human ... PDHA1(5160)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Metabolism
Glucose/Glycogen Metabolism
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected phospho-PDHE1-A type I (Ser293) in untreated and DCA-treated HEK293 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Untreated and DCA-treated HEK293 cell lysates
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable