Principaux documents
AB2984
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), Platelet membrane glycoprotein IIIa, integrin beta-3, platelet glycoprotein IIIa, CD61 antigen
100 μG
564,00 $
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1515
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
564,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1515
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-intégrine bêta-3, from rabbit, purified by affinity chromatography
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, pig
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB3(3690)
Description générale
L'intégrine bêta-3 appartient à la famille des récepteurs de l'intégrine. Il a été démontré que la famille des intégrines joue un rôle déterminant dans l'adhérence des cellules aux protéines de la matrice extracellulaire et elles peuvent être observées dans certaines adhésions entre cellules. Les intégrines jouent également un rôle important dans les connexions transmembranaires et dans la signalisation intracellulaire. Les intégrines sont essentielles à la compréhension de nombreuses maladies humaines puisqu'elles sont généralement des récepteurs. Les intégrines sont associées à de nombreux aspects du fonctionnement cellulaire, notamment au développement, à l'immunité, au trafic de leucocytes, à l'homéostasie et même au cancer. Une fois que l'intégrine bêta-3 est activée, elle se lie au fibrinogène ce qui entraîne une interaction entre les plaquettes venant ainsi couper la surface endothéliale endommagée.
Spécificité
Autres homologies : Souris (93 % d'homologie de séquence)
Cet anticorps reconnaît le domaine extracellulaire de l'intégrine bêta-3.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH correspondant à l'intégrine bêta-3 humaine au niveau du domaine extracellulaire.
Épitope : Domaine extracellulaire
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/500e d'un précédent lot a permis de détecter l'intégrine bêta-3 dans des tissus de membrane cutanée.
Analyse par immunoprécipitation : 10 µg d'un précédent lot a permis d'immunoprécipiter l'intégrine bêta-3 à partir de lysat U251 (RIPA).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-intégrine bêta-3 est un anticorps dirigé contre l'intégrine bêta-3 pour une utilisation en WB, en IP et en IH(P).
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules U251.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'intégrine bêta-3 dans 10 µg de lysat de cellules U251.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 85 kDa.
Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1060
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules U251
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Naohiro Miyashita et al.
Annals of hematology, 97(4), 629-640 (2018-01-31)
We identified a novel heterozygous ITGB3 p.T720del mutation in a pedigree with macrothrombocytopenia exhibiting aggregation dysfunction. Platelet aggregation induced by ADP and collagen was significantly reduced, while ristocetin aggregation was normal. Integrin αIIbβ3 was partially activated in a resting status
Ayuko Hoshino et al.
Nature, 527(7578), 329-335 (2015-11-03)
Ever since Stephen Paget's 1889 hypothesis, metastatic organotropism has remained one of cancer's greatest mysteries. Here we demonstrate that exosomes from mouse and human lung-, liver- and brain-tropic tumour cells fuse preferentially with resident cells at their predicted destination, namely
Ravi Chakra Turaga et al.
Nature communications, 7, 11675-11675 (2016-06-01)
Integrin αvβ3 expression is altered in various diseases and has been proposed as a drug target. Here we use a rational design approach to develop a therapeutic protein, which we call ProAgio, that binds to integrin αvβ3 outside the classical
Naohiro Miyashita et al.
HemaSphere, 3(4), e268-e268 (2019-11-15)
We retrospectively evaluated 48 essential thrombocythemia (ET) patients who were treated in our institute (male/female, 14/34, median age, 61.5 years). In 14 patients treated with anagrelide (ANA), the degree of platelet count reduction (median, -56.6%) was strongly correlated with increase
D F Young et al.
The Journal of general virology, 90(Pt 11), 2731-2738 (2009-07-25)
Although the Enders strain of mumps virus (MuV) encodes a functional V protein that acts as an interferon (IFN) antagonist, in multi-cycle growth assays MuV Enders grew poorly in naïve ('IFN-competent' Hep2) cells but grew to high titres in 'IFN-compromised'