ABS1022
Anti-Bile salt-activated lipase Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Bile salt-activated lipase, BAL, Bile salt-stimulated lipase, BSSL, Bucelipase, Carboxyl ester lipase, Cholesterol esterase, Pancreatic lysophospholipase, Sterol esterase
371,00 $
About This Item
371,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CEL(1056)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Bile salt-activated lipase in 10 µg of mouse pancreas tissue lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1