Each vial contains approximately 2.5 mg protein. The minimum protein concentration is 2.5 mg/mL. A survey of recent lots indicates a consistent concentration of 5.0 mg/mL. The minimum activity of this enzyme is 1 unit per milligram and varies considerably from lot to lot. This value is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m7441#product-documentation
M7441
Monoamine Oxidase B human
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Synonyme(s) :
MAO-B
690,00 $
About This Item
690,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Niveau de qualité
Forme
liquid
enzyme activity
≥1 U/mg
Conditionnement
vial of ~2.5 mg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... MAOB(4129)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
-
What is the concentration?