Principaux documents
ABN2266
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tentonine 3/TMEM150c
from rabbit
Synonyme(s) :
Transmembrane protein 150C, TTN3, Tentonin 3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La protéine transmembranaire 150C (UniProt : Q8C8S3 ; aussi connue sous les noms de tentonine ou TTN3) est codée par le gène Tmem150c (identifiant du gène : 231503) chez les espèces murines. La TTN3 est une protéine membranaire à passage multiple de la famille DRAM/TMEM150. Deux isoformes de la TTN3, produites par épissage alternatif, ont été décrites. La TTN3 appartient à une nouvelle classe de canal de mécanotransduction qui est exprimée dans les éléments afférents du fuseau musculaire et qui contribue à la proprioception (sensation tactile). Elle est activée par des stimuli mécaniques selon une cinétique d'inactivation particulièrement lente. Les souris comportant une déficience en TTN3 présentent une perte de la coordination des mouvements et une démarche anormale. Il a été signalé qu'elle médie les courants d'adaptation lente dans les neurones de ganglion rachidien (DRG).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal de lapin détecte la protéine transmembranaire 150C dans les cellules de souris et de rat. Il cible un épitope de 38 acides aminés de la région C-terminale.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à 38 acides aminés de la région C-terminale de la protéine transmembranaire 150C murine.
Épitope : Extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter la tentonine 3/TMEM150c dans du fuseau musculaire de souris (Hong, G.S., et. al. (2016). Neuron. 91(1):107-18).
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter la tentonine 3/TMEM150c dans des cellules HEK293T transfectées par TTN3. (Hong, G.S., et. al. (2016). Neuron. 91(1):107-18).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter la tentonine 3/TMEM150c dans des cellules F11 de ganglion rachidien (DRG) de rat (cellules non transfectées et transfectées par TTN3) (Hong, G.S., et. al. (2016). Neuron. 91(1):107-18).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-tentonine 3/TMEM150c, réf. ABN2266, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible la protéine transmembranaire 150C et qui a été testé en immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules F11.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/2000e de cet anticorps a permis de détecter la tentonine 3/TMEM150c dans 10 µg de lysat de cellules F11.
Description de la cible
~25 kDa (poids observé) ; 27,76 kDa (poids déterminé par calcul). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Julia Ojeda-Alonso et al.
The Journal of general physiology, 154(12) (2022-10-19)
The membrane protein TMEM150C has been proposed to form a mechanosensitive ion channel that is required for normal proprioceptor function. Here, we examined whether expression of TMEM150C in neuroblastoma cells lacking Piezo1 is associated with the appearance of mechanosensitive currents.
Sungmin Pak et al.
Cell reports, 43(6), 114334-114334 (2024-06-08)
Mechanically activating (MA) channels transduce numerous physiological functions. Tentonin 3/TMEM150C (TTN3) confers MA currents with slow inactivation kinetics in somato- and barosensory neurons. However, questions were raised about its role as a Piezo1 regulator and its potential as a channel