Principaux documents
ABN2265
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
oligomeric alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
25 μG
231,00 $
100 μG
538,00 $
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1134
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 μG
231,00 $
100 μG
538,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1134
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-alpha-synucléine, oligomère-spécifique Syn33, from rabbit
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNCA(6622)
Description générale
L'alpha-synucléine (UniProt : P37840 ; également appelée composant non-amyloïde β de l'amyloïde de la maladie d'Alzheimer, composant non-A4 du précurseur de l'amyloïde ou NACP) est codée par le gène SNCA (aussi appelé NACP ou PARK1) (identifiant du gène : 6622) chez l'être humain. L'alpha-synucléine est une protéine liée à la membrane des neurones dopaminergiques qui est impliquée dans la régulation de la libération et du transport de la dopamine. Il est également établi qu'elle induit une fibrillation de la protéine tau associée aux microtubules et réduit la réactivité neuronale à différentes stimulations apoptotiques. L'agrégation de l'alpha-synucléine est un facteur de causalité connu dans le développement de la maladie de Parkinson (PD) et entraîne la dégénérescence des neurones dopaminergiques dans la substantia nigra (SN) de la région mésencéphale. Des agrégats d'alpha-synucléine sont présents dans les corps de Lewy. L'alpha-synucléine peut être phosphorylée, principalement au niveau des résidus sérine par la caséine kinase 1. La phosphorylation de Ser129 est sélective et étendue dans les lésions de synucléinopathie et facilite la formation de fibrilles insolubles. Les mutations du gène SNCA produisent une alpha-synucléine défective induisant des changements conformationnels qui la rendent plus susceptible à l'auto-agrégation et au dépôt sur les corps de Lewy. Les formes mutantes de l'alpha-synucléine perturbent la formation de la vésicule synaptique, augmentent le niveau de dopamine cytoplasmique ainsi que le nombre de radicaux superoxydes, entraînant un stress oxydant et un mauvais repliement de l'alpha-synucléine.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal de lapin reconnaît spécifiquement la forme agrégée de l'alpha-synucléine.
Immunogène
Oligomères de synucléine provenant de l'alpha-synucléine humaine de type sauvage complète.
Application
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif a permis de détecter des oligomères d'alpha-synucléine dans des cortex cérébraux de patients atteints de la maladie de Parkinson (PD) et chez les patients atteints de démence à corps de Lewy (DCL) (Sengupta, U., et al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter des oligomères d'alpha-synucléine recombinante. (Sengupta, U., et al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter des oligomères d'alpha-synucléine recombinante. (Avec la permission du laboratoire du Dr Rakez Kayed, University of Texas Medical Branch, Galveston).
Analyse par test ELISA : un lot représentatif a permis de détecter des oligomères d'alpha-synucléine dans des applications d'ELISA (Sengupta, U., et al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Analyse d'inhibition : un lot représentatif a permis d'inhiber la cytotoxicité exercée par les oligomères d'alpha-synucléine dans des cellules SH-SY5Y de neuroblastome humain mesurée par test MTT (Sengupta, U., et al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'anticorps anti-alpha-synucléine, oligomère-spécifique Syn33 (réf. ABN2265) est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible l'alpha-synucléine agrégée et qui a été testée en ELISA, en inhibition, en immunofluorescence et en western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des agrégats d'alpha-synucléine.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter l'alpha-synucléine dans des agrégats d'alpha-synucléine.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans du PBS.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tommaso Schirinzi et al.
Annals of neurology, 93(1), 196-204 (2022-10-12)
The objective of this study was to outline the dynamics of prokineticin-2 pathway in relation to clinical-pathological features of Parkinson's disease by examining olfactory neurons of patients. Thirty-eight patients (26 de novo, newly diagnosed) and 31 sex/age-matched healthy controls underwent
Yue Li et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2021, 5572899-5572899 (2021-07-02)
Delayed neurocognitive recovery (dNCR) is a major complication after anesthesia and surgery in older adults. Alpha-synuclein (α-syn; encoded by the gene, SNCA) has recently been shown to play an important role in hippocampus-dependent working memory. Aggregated forms of α-syn are
Sukrit Promtang et al.
ACS chemical neuroscience, 15(11), 2182-2197 (2024-05-10)
Aggregative α-synuclein and incurring oxidative stress are pivotal cascading events, leading to dopaminergic (DAergic) neuronal loss and contributing to clinical manifestations of Parkinson's disease (PD). Our previous study demonstrated that 2-butoxytetrahydrofuran (2-BTHF), isolated from Holothuria scabra (H. scabra), could inhibit
Cemile Elif Özçelik et al.
ACS chemical neuroscience, 14(19), 3609-3621 (2023-08-28)
Peptide therapeutics are robust and promising molecules for treating diverse disease conditions. These molecules can be developed from naturally occurring or mimicking native peptides, through rational design and peptide libraries. We developed a new platform for the rapid screening of
Kenya Moore et al.
Molecular neurobiology, 1-15 (2023-01-28)
The pathological hallmark of many neurodegenerative diseases is the accumulation of characteristic proteinaceous aggregates. Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies can be characterized as synucleinopathies due to the abnormal accumulation of the protein alpha-synuclein (α-Syn). Studies have shown amyloidogenic