Principaux documents
05-803
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 8E6/C11
Synonyme(s) :
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4.
200 μL
745,00 $
745,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1092
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μL
745,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
745,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1092
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-Tau (isoforme RD3 à 3 répétitions), clone 8E6/C11, culture supernatant, clone 8E6/C11, Upstate®
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8E6/C11, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPT(4137)
Description générale
Les protéines associées aux microtubules, ou MAP, se lient aux sous-unités tubuline des structures microtubulaires et régulent leur stabilité fonctionnelle. Dans la cellule, les MAP se lient à la tubuline monomère et multimère. La liaison des MAP à la tubuline multimère stabilise aussi la formation de structures de microtubuline d'ordre supérieur. La liaison des MAP aux structures microtubulaires est médiée par une phosphorylation assurée par la kinase MARK ("microtubule affinity regulated kinase"). La phosphorylation libère les MAP fixées aux microtubules, ce qui déstabilise la structure et entraîne son démantèlement. Il existe deux grands types de MAP : le type I et le type II. Les MAP de type II, présentes dans le tissu nerveux, incluent MAP2, MAP4 et tau. Il existe six isoformes de tau dans le tissu cérébral, qui se distinguent de par le nombre de leurs domaines de liaison. Trois isoformes possèdent trois domaines de liaison, et les trois autres en possèdent quatre. Les domaines de liaison sont situés au niveau de l'extrémité carboxy-terminale de la protéine et comportent une charge positive (permettant à la protéine de se lier aux microtubules chargées négativement). Les isoformes à quatre domaines de liaison stabilisent davantage les microtubules que celles à trois domaines de liaison.
Spécificité
Reconnaît Tau (isoforme RD3 à 3 répétitions), d'un Mr de 45-65 kDa. Les bandes de poids moléculaire supérieur (68-72 kDa) représentent la protéine Tau phosphorylée.
Une réactivité croisée est à prévoir avec la souris et les bovins en raison de l'homologie de séquence.
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à de la thyroglobuline bovine correspondant aux acides aminés 209-224 (KHQPGGGKVQIVYKPV) de la protéine Tau humaine (isoforme RD3). Dans d'autres isoformes de la protéine Tau humaine, cette séquence couvre les acides aminés 267-316, omettant le second domaine répétitif où se trouve le pont entre RD1 et RD3. La séquence immunisante est identique chez l'homme, la souris et les bovins.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
Un laboratoire indépendant a signalé que cet anticorps permet de détecter la protéine Tau (isoforme RD3 à 3 répétitions) dans des coupes de cerveau inclus en paraffine autoclavées (de Silva, R., 2003).
Détection différentielle des tauopathies :
(Togo, T., 2002.)
L'anticorps anti-Tau (isoforme RD3 à 3 répétitions), clone 8E6/C11, est un anticorps dirigé contre la protéine Tau (isoforme RD3 à 3 répétitions) destiné à l'analyse par IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur une fraction de cytosol de cerveau de rat.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000-1/4000e de ce lot a permis de détecter la protéine Tau (isoforme RD3 à 3 répétitions) dans des lysats de fraction de cytosol de cerveau de rat.
Description de la cible
~45-65 kDa ; formes phosphorylées à 68-72 kDa.
Forme physique
Produit non purifié
Surnageant de culture de souris contenant 0,05 % d'azoture de sodium. Produit congelé à -20 °C.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon.
Recommandations d'utilisation :
Lors de la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysats de fraction de cytosol de cerveau de rat.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Expression of the embryonal isoform (0N/3R) of the microtubule-associated protein tau in the adult rat central nervous system.
Torsten Bullmann,Wolfgang Hartig,Max Holzer,Thomas Arendt
The Journal of Comparative Neurology null
Sayantanee Biswas et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(2), 291-307 (2017-11-24)
Proper organization and dynamics of the actin and microtubule (MT) cytoskeleton are essential for growth cone behaviors during axon growth and guidance. The MT-associated protein tau is known to mediate actin/MT interactions in cell-free systems but the role of tau
Differential involvement and heterogeneous phosphorylation of tau isoforms in progressive supranuclear palsy.
Gibb, G M, et al.
Brain Research Molecular Brain Research, 121, 95-101 (2004)
Dementia with Lewy bodies from the perspective of tauopathy.
Iseki, Eizo, et al.
Acta neuropathologica, 105, 265-270 (2003)
Marion Hogg et al.
Acta neuropathologica, 106(4), 323-336 (2003-07-29)
We report a case of rapidly progressive frontotemporal dementia presenting at age 33 years. At autopsy there was severe atrophy of the frontal and temporal lobes. Tau-positive Pick bodies, which ultrastructurally were composed of straight filaments, were present, accompanied by