ABF1067M
Anti-Tapasin
from rabbit
Synonyme(s) :
Tapasin, TPN, TPSN, TAP-associated protein, TAP-binding protein
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Tapbp(21356)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tapasin in CMT.64 cells treated with IFN- (Lou, Y., et. al. (2008). Clin Cancer Res. 14(5):1494-501).
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Tapasin in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable