This product is tested for solubility at 50 mg/mL in hot ethanol.
22110
(+)-Catechin hydrate
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
(+)-Cyanidol-3
51,30 $
About This Item
51,30 $
Produits recommandés
Essai
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +26±2°, c = 1 in H2O
Impuretés
≤8% water
Pf
175-177 °C (anhydrous) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
Clé InChI
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Protocoles
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide
-
How to dissolve (+)-catechin hydrate