ABE95
Anti-PRDM12 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
PR domain zinc finger protein 12, PR domain-containing protein 12, arg methyltransferase, arginine methyltransferase, PR domain family
594,00 $
About This Item
594,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRDM12(59335)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blot Analysis: 3 μg/mL of this antibody detected PRDM12 on 10 µg of human liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human liver tissue lysate.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable