ABC350
Anti-CIDE-A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Cell death activator CIDE-A, Cell death-inducing DFFA-like effector A
581,00 $
About This Item
581,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cidea(12683)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected CIDE-A in mouse heart tissue.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CIDE-A in 15 µg of mouse heart tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse heart tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable