ABC2047
Anti-phospho-p62 (Ser24)
Synonyme(s) :
EBI3-associated protein of 60 kDa, EBIAP, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, Sequestosome-1, Ubiquitin-binding protein p62, p60
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
calculated mol wt 47.69 kDa
observed mol wt ~62 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, feline, rhesus macaque, rat
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer24)
Informations sur le gène
human ... SQSTM1(8878)
Spécificité
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable