Principaux documents
860854P
Avanti
C24:0 Galactosyl(β)ceramide(d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860854P), powder
Synonyme(s) :
D-galactosyl-β-1,1’-N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
5 MG
602,00 $
602,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
602,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H93NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
812.25
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
602,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860854P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand (860854P)
Type de lipide
deuterated lipids
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H93NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/b37-35+/t41-
Clé InChI
POQRWMRXUOPCLD-HIIAJUEOSA-N
Description générale
β-Galactosyl ceramide (β-GalCer) is a simple glycosphingolipid. It is made up of lipophilic sphingosine & hydrophilic galactose attached to sphingosine via ether linkage. Β-GalCer is present in the myelin sheath of the central and peripheral nervous system. It has five analogs including 6a-6e.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
β-Galactosyl ceramide (β-GalCer) regulates the activity of β-glucocerebrosidase. It also plays a role as cell surface receptors for bacterial and viral toxins.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Design, synthesis, and evaluation of beta-galactosylceramide mimics promoting beta-glucocerebrosidase activity in keratinocytes
Fukunaga K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(5), 813-815 (2003)