Principaux documents
AB9880
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
HIP1
100 μL
505,00 $
505,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
505,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
505,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIP1(3092)
Spécificité
Huntingtin-interacting protein 1 (HIP1). By Western blot the antibody recognizes a band at ~116 kDa on P2 microsomal fraction from embryonic rat brain.
Immunogène
Synthetic peptide
Application
Anti-Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) Antibody detects level of Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) & has been published & validated for use in WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Synapse & Synaptic Biology
Western blot: 1:500-1:1,000 on P2 microsomal fraction from embryonic rat brain.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
116 kDa
Forme physique
Format: Purified
Liquid
Stockage et stabilité
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany