Principaux documents
MAB5492
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 2B4
Synonyme(s) :
Anti-Huntingtin, Anti-Huntingtin Antibody, Detection Antibody
100 μL
1 010,00 $
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1102
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
1 010,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1102
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anti-Huntingtin Antibody, a.a. 1-82, ascites fluid, clone 2B4, Chemicon®
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Spécificité
Reacts huntingtin protein, amino acids 1-82. The antibody recognizes wild type and mutant huntingtin.
Immunogène
Epitope: a.a. 1-82
Recombinant human huntingtin, amino acids 1-82.
Application
Anti-Huntingtin Antibody, a.a. 1-82 is an antibody against Huntingtin for use in ELISA, IC, IH & WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Western blot: 1:500-1:5,000
Immunocytochemistry (1): 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry (1,2): 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
348 kDa
Forme physique
Ascites fluid containing no preservatives.
Unpurified
Stockage et stabilité
Maintain for 1 year at -20°C from date of shipment. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.
Remarque sur l'analyse
Control
Normal human cerebral cortex lysate, Mouse brain cortex samples from HD or wild type mice
Autres remarques
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sean M DeGuire et al.
The Journal of biological chemistry, 293(48), 18540-18558 (2018-09-07)
Huntington's disease is a fatal neurodegenerative disorder resulting from a CAG repeat expansion in the first exon of the gene encoding the Huntingtin protein (Htt). Phosphorylation of this protein region (Httex1) has been shown to play important roles in regulating
Sophie Vieweg et al.
The Journal of biological chemistry, 291(23), 12074-12086 (2016-03-24)
The first exon of the Huntingtin protein (Httex1) is one of the most actively studied Htt fragments because its overexpression in R6/2 transgenic mice has been shown to recapitulate several key features of Huntington disease. However, the majority of biophysical
Phosphorylation of mutant huntingtin at serine 116 modulates neuronal toxicity.
Watkin, EE; Arbez, N; Waldron-Roby, E; O'Meally, R; Ratovitski, T; Cole, RN; Ross, CA
Testing null
Gennady Ermak et al.
The Journal of biological chemistry, 284(18), 11845-11853 (2009-03-10)
Our work suggests an important new link between the RCAN1 gene and Huntington disease. Huntington disease is caused by expansion of glutamine repeats in the huntingtin protein. How the huntingtin protein with expanded polyglutamines (mutant huntingtin) causes the disease is
Jack C Reidling et al.
Stem cell reports, 10(1), 58-72 (2017-12-14)
Huntington's disease (HD) is an inherited neurodegenerative disorder with no disease-modifying treatment. Expansion of the glutamine-encoding repeat in the Huntingtin (HTT) gene causes broad effects that are a challenge for single treatment strategies. Strategies based on human stem cells offer