Principaux documents
AB9076
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur 3 IP3
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor 3
100 μL
517,00 $
517,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
517,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
517,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITPR3(3710)
mouse ... Itpr3(16440)
rat ... Itpr3(25679)
Spécificité
Récepteur 3 de l'IP3.
Immunogène
Peptide synthétique issu de l'extrémité C-terminale du récepteur 3 de l'IP3 de rat.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-récepteur 3 de l'IP3 permet de détecter les niveaux du récepteur 3 de l'IP3 et son utilisation a fait l'objet de publication et a été validée en immunocytochimie, immunohistochimie et western blotting.
Sous-domaine de recherche
Signalisation lipidique
Western blotting : dilution au 1/1 000e avec de l'ECL. L'anticorps réagit avec la protéine récepteur 3 de l'IP3 de 250 kDa. Tampon de blocage suggéré : 10 % de sérum normal de chèvre (ou le même hôte que l'anticorps secondaire) et 1 % de sérum albumine bovine dans du PBS 0,1 M avec 0,05 % de Tween 20. Tampon de dilution suggéré : 1 % de sérum normal de chèvre (ou le même hôte que l'anticorps secondaire) et 1 % de sérum albumine bovine dans du PBS 0,1 M avec 0,05 % de Tween 20. Pourcentage de gel préférentiel : gel en gradient à 4-12 %.
Immunocytochimie : dilution au 1/1 000e
Immunohistochimie : dilution au 1/1 000e toute la nuit à 2-8 °C avec un anticorps secondaire marqué par fluorescence. Fixateur suggéré : paraformaldéhyde à 4 % dans du PBS 0,1 M (une heure). Méthode de perméabilisation suggérée : 0,05 % de Triton X-100 dans un tampon de dilution. Tampon de blocage suggéré : 10 % de sérum de chèvre normal (ou le même hôte que l'anticorps secondaire) et 1 % de sérum albumine bovine dans du PBS 0,1 M. Tampon de dilution suggéré : 1 % de sérum de chèvre normal (ou le même hôte que l'anticorps secondaire) et 1 % de sérum albumine bovine dans du PBS 0,1 M.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Sérum de lapin. En solution.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum après la date de réception. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Western blotting = pancréas de souris adulte.
Immunohistochimie = hépatocytes de souris adulte (les cellules granulaires de cervelet de souris adulte seront négatives).
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Laura Marongiu et al.
Science signaling, 14(676) (2021-04-01)
Innate immune responses to Gram-negative bacteria depend on the recognition of lipopolysaccharide (LPS) by a receptor complex that includes CD14 and TLR4. In dendritic cells (DCs), CD14 enhances the activation not only of TLR4 but also that of the NFAT
Sofia Håglin et al.
Bio-protocol, 11(8), e3983-e3983 (2021-06-15)
Odor-detecting olfactory sensory neurons residing in the nasal olfactory epithelium (OE) are the only neurons in direct contact with the external environment. As a result, these neurons are subjected to chemical, physical, and infectious insults, which may be the underlying
S Kaja et al.
Neuroscience, 175, 281-291 (2010-11-16)
Dysregulation of Ca(2+) signaling following oxidative stress is an important pathophysiological mechanism of many chronic neurodegenerative disorders, including Alzheimer's disease, age-related macular degeneration, glaucomatous and diabetic retinopathies. However, the underlying mechanisms of disturbed intracellular Ca(2+) signaling remain largely unknown. We
Alexander Becker et al.
Diabetes, 70(11), 2532-2544 (2021-08-25)
Voltage-gated Ca2+ (Cav) channels consist of a pore-forming Cavα1 subunit and auxiliary Cavα2-δ and Cavβ subunits. In fibroblasts, Cavβ3, independent of its role as a Cav subunit, reduces the sensitivity to low concentrations of inositol-1,4,5-trisphosphate (IP3). Similarly, Cavβ3 could affect
Pancreatic protease activation by alcohol metabolite depends on Ca2+ release via acid store IP3 receptors.
Gerasimenko, JV; Lur, G; Sherwood, MW; Ebisui, E; Tepikin, AV; Mikoshiba, K; Gerasimenko et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null