AB3203
Anticorps anti-tubuline, δ 2
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anticorps anti-α-tubuline, Anticorps anti-tubuline
608,00 $
About This Item
608,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
sea urchin, echinoderm, plant
Ne doit pas réagir avec
Saccharomyces cerevisiae
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBD1(51174)
Description générale
Spécificité
ESPÈCES RÉACTIVES :
Mammifères, oursin comestible, végétaux, mais pas les levures (Lafanechere et al. 1994).
Immunogène
Application
Structure cellulaire
Cytosquelette
Immunohistochimie et microscopie électronique sur tissu fixé et inclus en paraffine ou congelé (Mialhe et al. 2001) : 1/500
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable