AB26
Goat Anti-Mouse IgG (10mL) KC Antibody
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
serum
Niveau de qualité
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, mouse, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Stockage et stabilité
Store frozen at -20° C in undiluted aliquots for up to 12 months.Avoid multiple freeze-thaws.