Principaux documents
AB2237
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PAX6
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Aniridia type II protein, paired box 6, paired box gene 6, paired box gene 6 (aniridia, keratitis), paired box homeotic gene-6
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, chicken
Ne doit pas réagir avec
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAX6(5080)
Description générale
Pax6 est le gène le plus étudié parmi les gènes Pax. Il apparaît dans toute la littérature comme un gène de "contrôle principal" pour le développement des yeux et d'autres organes sensoriels, de certains tissus neuronaux et épidermiques ainsi que d'autres structures homologues, généralement dérivées des tissus ectodermiques. Ce facteur de transcription est le plus célèbre pour son utilisation dans l'expression inter-spécifique induite d'yeux ectopiques ; il revêt une importance médicale parce que les mutants hétérozygotes produisent un large spectre de défauts oculaires tels que l'aniridie chez l'homme. Le gène Pax6 code pour la protéine "paired box 6", l'un des nombreux homologues humains du gène "paired" de Drosophila melanogaster. En plus du domaine "paired box" conservé, qui est la caractéristique typique de cette famille de gènes, la protéine codée contient également un domaine "homéo box". Ces deux domaines sont connus pour se lier à l'ADN et fonctionnent comme des régulateurs de la transcription des gènes. Ce gène est exprimé dans le système nerveux en développement et dans les yeux en développement. Les mutations de ce gène sont connues pour provoquer des aniridies ainsi que des anomalies de Peter, deux maladies oculaires.
Spécificité
Cet anticorps reconnait l'extrémité C-terminale de la protéine PAX6.
Immunogène
Séquence correspondant à l'extrémité C-terminale de PAX6, conjuguée à l'hémocyanine de patelle (KLH)
Application
Immunocytochimie :
des dilutions de travail du 1/50e au 1/1 000e d'anticorps anti-Pax6 ont été utilisées pour détecter la protéine dans la moelle épinière du poulet.
L'anticorps anti-PAX6 permet de détecter le niveau de PAX6, et a été cité dans des publications et validé pour une utilisation en WB et IC.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris et de rat.
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,5 µg/ml de ce lot a permis de détecter PAX6 dans 10 µg de lysats de cerveau de souris et de rat.
Description de la cible
~48 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB5409
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié par immuno-affinité, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), 150 mM de NaCl et 0,05 % de NaN3.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cerveau de souris et de rat.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Keith W Vance et al.
The EMBO journal, 33(4), 296-311 (2014-02-04)
Although some long noncoding RNAs (lncRNAs) have been shown to regulate gene expression in cis, it remains unclear whether lncRNAs can directly regulate transcription in trans by interacting with chromatin genome-wide independently of their sites of synthesis. Here, we describe
Erin Knock et al.
Neural development, 10, 13-13 (2015-05-03)
Chromatin-modifying complexes have key roles in regulating various aspects of neural stem cell biology, including self-renewal and neurogenesis. The methyl binding domain 3/nucleosome remodelling and deacetylation (MBD3/NuRD) co-repressor complex facilitates lineage commitment of pluripotent cells in early mouse embryos and
Notch signaling maintains neural rosette polarity.
Main, H; Radenkovic, J; Jin, SB; Lendahl, U; Andersson, ER
Testing null
Abby L Manthey et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(8), 5445-5455 (2014-08-02)
Posterior capsular opacification (PCO), the most prevalent side effect of cataract surgery, occurs when residual lens epithelial cells (LECs) undergo fiber cell differentiation or epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). Here, we used a murine cataract surgery model to investigate the role of
William D Andrews et al.
The Journal of comparative neurology, 524(3), 518-534 (2015-05-16)
Cortical interneurons are generated predominantly in the medial ganglionic eminence (MGE) and migrate through the ventral and dorsal telencephalon before taking their final positions within the developing cortical plate. Previously we demonstrated that interneurons from Robo1 knockout (Robo1(-/-)) mice contain
Articles
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocoles
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.