Principaux documents
AB1768-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-GluR2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, GluA2
25 μG
231,00 $
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1008
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 μG
231,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1008
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIA2(2891)
Description générale
Les récepteurs du glutamate (GluR) peuvent être classés en catégories selon s'ils sont ionotropiques ou métabotropiques, et en sous-catégories d'après les agonistes qu'ils préfèrent (NMDA, AMPA ou acide kaïnique). Il existe quatre types de sous-unités GluR sélectives de l'AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 et GluR4). Les combinaisons tétramériques ou pentamériques de différentes sous-unités contribuent à la diversité fonctionnelle des récepteurs AMPA. En général, les récepteurs AMPA médient un courant synaptique rapide dans la plupart des synapses excitatrices, la stœchiométrie étant caractérisée par la composition en sous-types. Même si la composition en sous-unités des récepteurs AMPA varie, ils doivent contenir au moins une sous-unité GluR2 éditée pour être imperméables au calcium. La perméabilité relative au calcium dans les canaux des récepteurs AMPA peut être significative en cas de dommage neurotoxique pathologique et de modifications sur le long terme des réponses du système nerveux.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît le domaine cytoplasmique du récepteur du glutamate 2.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant au domaine cytoplasmique de la protéine GluR2 de rat.
Épitope : Domaine cytoplasmique
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/4000e d'un lot représentatif a permis de détecter GluR2 dans des tissus cérébraux normaux humains et de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-GluR2 a été validée en WB et IHC pour la détection de la protéine GluR2.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de souris.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter GluR2 dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de souris.
Description de la cible
~108 kDa (poids observé). Cette molécule possède trois isoformes, d'un poids de 99 kDa, 99 kDa et 100 kDa, dues à l'épissage alternatif.
Il n'existe aucune homologie connue avec GluR1, GluR3 et GluR4 de souris et de rat. Aucune homologie n'a été détectée avec GluR1 et GluR3 chez l'homme, mais il existe une homologie de séquence de 67 % avec GluR4. Une bande non caractérisée peut apparaître à ~75 kDa avec certains lysats cellulaires.
Liaison
Remplace : AB1768-25UG
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu cérébral de souris
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Meenakshi M Asokan et al.
Nature communications, 9(1), 2468-2468 (2018-06-27)
Layer 5 (L5) cortical projection neurons innervate far-ranging brain areas to coordinate integrative sensory processing and adaptive behaviors. Here, we characterize a plasticity in L5 auditory cortex (ACtx) neurons that innervate the inferior colliculus (IC), thalamus, lateral amygdala and striatum.
Nikolaos Tzakis et al.
IBRO reports, 8, 91-100 (2020-04-18)
Preadolescent development is characterized by a reorganization of connectivity within and between brain regions that coincides with the emergence of complex behaviors. During the preadolescent period, the rodent hippocampus and regions of the frontal cortex are remodelled as the brain
Yanaira Alonso-Caraballo et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 46(3), 569-578 (2020-07-31)
CP-AMPARs in the nucleus accumbens (NAc) mediate cue-triggered motivation for food and cocaine. In addition, increases in NAc CP-AMPAR expression and function can be induced by cocaine or sugary, fatty junk-foods. However, the precise nature of these alterations and the
Kaveri Arora et al.
PloS one, 12(5), e0177156-e0177156 (2017-05-26)
Vitamin B12 (cobalamin) deficiency is prevalent worldwide and causes megaloblastic anemia and neurologic deficits. While the anemia can be treated, the neurologic deficits can become refractive to treatment as the disease progresses. Therefore, timely intervention is critical for a favorable
Rifka C Derman et al.
Neuropharmacology, 131, 326-336 (2018-01-02)
Studies in humans suggest that stronger incentive motivational responses to Pavlovian food cues may drive over-consumption leading to and maintaining obesity, particularly in susceptible individuals. However, whether this enhanced incentive motivation emerges as a consequence of obesity or rather precedes