AB1745
Anti-Connexin 45 Antibody, near CT, cytoplasmic
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Cx45
622,00 $
About This Item
622,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
dog (based on 100% sequence homology)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
dog ... Gjc1(490936)
human ... GJC1(10052)
mouse ... Gjc1(14615)
rat ... Gjc1(266706)
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable