Principaux documents
ABT131
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PTRF/cavine-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Polymerase I and transcript release factor, Cavin-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAVIN1(284119)
Description générale
La cavine 1, également appelée "polymerase I and transcript release factor" (PTRF), est une petite protéine cytoplasmique qui interagit avec la cavéoline 1 pour assembler des invaginations membranaires spécialisées (cavéoles) dans divers types de cellules. Les cavéoles contiennent des lipides et des protéines spécifiques et jouent un rôle clé dans la signalisation et l'endocytose cellulaires. La cavine 1 peut également intervenir dans le métabolisme. Les souris n'exprimant pas la cavine 1 sous une forme fonctionnelle souffrent d'hyperinsulinémie et d'intolérance au glucose. Enfin, la cavine 1 peut jouer un rôle dans le cancer de la prostate.
Spécificité
Cet anticorps reconnait le domaine en superhélice de la protéine PTRF/cavine 1.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant au domaine en superhélice de la protéine PTRF/cavine 1.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine PTRF/cavine 1 dans des tissus cardiaques et alvéolaires de souris.
L'anticorps anti-PTRF/cavine 1 détecte la présence de la protéine PTRF/cavine 1. Il a été publié et validé pour une utilisation en western blotting et en immunohistochimie sur coupes en paraffine.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de tissus pulmonaires humains
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 mg/ml de cet anticorps a permis de détecter la cavine 1/PTRF dans 10 mg de lysat de tissus pulmonaires humains.
Description de la cible
Poids réel : ~60 kDa, ~43 kDa. Il existe trois isoformes connues à 43 kDa, 33 kDa et 23 kDa. Cette protéine a été observée à ~60 kDa par un laboratoire indépendant en raison d'une modification post-traductionnelle [Hill, M. M. et al. (2008). Cell. 132(1):113-124].
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Michael L De Ieso et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 855097-855097 (2022-04-05)
Polymorphisms in the CAV1/2 gene loci impart increased risk for primary open-angle glaucoma (POAG). CAV1 encodes caveolin-1 (Cav1), which is required for biosynthesis of plasma membrane invaginations called caveolae. Cav1 knockout mice exhibit elevated intraocular pressure (IOP) and decreased outflow
Maider Varela-Guruceaga et al.
Frontiers in physiology, 11, 565486-565486 (2020-12-17)
Repetitive complete or incomplete pharyngeal collapses are leading to chronic intermittent hypoxia (CIH), a hallmark feature of obstructive sleep apnea (OSA) syndrome responsible for many metabolic disorders. In humans, an association between OSA and insulin resistance has been found independently
Yin Shi et al.
Autophagy, 11(5), 769-784 (2015-05-07)
CAV1 (caveolin 1, caveolae protein, 22kDa) is well known as a principal scaffolding protein of caveolae, a specialized plasma membrane structure. Relatively, the caveolae-independent function of CAV1 is less studied. Autophagy is a process known to involve various membrane structures