AB1555
Anti-NMDAR2A Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-EPND, Anti-GluN2A, Anti-LKS, Anti-NMDAR2A, Anti-NR2A
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
fish, human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIN2A(2903)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
* See suggested protocol
Immunoprecipitation using solubilized hippocampal slices. 3μL will (under appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitate all NMDAR2A in 200μg rat brain.
Not suggested for use in immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
NMDAR2A is present in high concentrations in the hippocampus
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable