07-632
Anti-NR2A Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor channe, subunit epsilon-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, NMDA receptor subtype 2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A
669,00 $
About This Item
669,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIN2A(2903)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
4 µg of a previous lot immuno-precipitated NR2A from rat brain hippocampus membranes and rat brain microsomal preparations.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualité
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this antibody detected NR2A in rat brain microsomal preparations (Catalog # 12-144).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain tissue.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable