538903
Prostaglandin E1
Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor.
Synonyme(s) :
Prostaglandin E1, PGE₁
145,00 $
About This Item
145,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 7876
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
DMSO: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)CCCCCCC(=O)O)\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Clé InChI
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Activates adenylate cyclase activity
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Rubin, D. and Laposata, M. 1991. J. Biol. Chem.266, 23618.
Kurstjens, N.P., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.167, 1162.
Krakauer, K.A., et al. 1986. Prostaglandins32, 301.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable