AB15506
Anti-Iron Pegulatory Protein 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
IRP-1
425,00 $
About This Item
425,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACO1(48)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Neurofilament & Neuron Metabolism
RNA Binding Protein (RBP)
Immunohistochemistry: Not tested. Recommended testing antibody dilution:2-20 µg/mL
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng of control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable