Principaux documents
AB15508
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine de régulation du fer 2 (IRP-2)
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
IRP-2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IREB2(3658)
Description générale
Les protéines de régulation du fer (IRP-1 et IRP-2) sont des protéines cytoplasmiques qui se lient à l'ARNm et contrôlent les taux de fer intracellulaires en régulant la traduction de la ferritine, des récepteurs à la transferrine (TfR) et d'autres protéines comprenant l'élément de réponse au fer (IRE) situé au niveau de l'extrémité 5'-UTR. L'IRP se lie aux domaines IRE avec une affinité élevée en cas de carence de fer. La liaison de l'IRP au domaine IRE de la ferritine réprime sa transcription. Cependant, lorsque les cellules sont à nouveau alimentées en fer, les IRP perdent leur capacité à lier les domaines IRE, ce qui permet une traduction efficace de la ferritine et réduit la demi-vie de l'ARNm du TfR. Bien que IRP1 et IRP-2 partagent une homologie significative dans leurs séquences protéiques, elles diffèrent en termes de distribution tissulaire et de mode de régulation. IRP-2/IRE-BP2 (963 a.a. chez l'Homme et le rat) est relativement moins abondante que IRP-1 et ne possède pas d'activité aconitase. Elle comprend une insertion unique de 73 a.a. à l'extrémité N-terminale. En présence de niveaux élevés en fer, IRP-2 est rapidement envoyée vers la voie de dégradation médiée par le protéasome. Bien que les deux IRP se lient sur les séquences consensus des domaines IRE, il a également été démontré que IRP-2 peut reconnaître un sous-ensemble exclusif de domaines IRE.
Spécificité
La séquence immunogène est conservée à 100 % entre l'IRP-2 humaine, de rat et de souris.
Protéine de régulation du fer 2 (IRP-2). La séquence immunogène n'a pas d'homologie significative avec IRP-1.
Immunogène
Peptide synthétique près de l'extrémité N-terminale de l'IRP-2 humaine, de rat et de souris.
Application
Détectez la protéine de régulation du fer 2 à l'aide de cet anticorps anti-protéine de régulation du fer 2, validé pour une utilisation en ELISA et en WB.
Forme physique
Format : Purifié
Liquide dans du PBS avec 0,1 % de BSA et 0,05 % d'azide de sodium.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Aging-related changes in the iron status of skeletal muscle.
DeRuisseau, KC; Park, YM; DeRuisseau, LR; Cowley, PM; Fazen, CH; Doyle, RP
Experimental Gerontology null
Gurugirijha Rathnasamy et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(49), 17982-17995 (2011-12-14)
This study was aimed to examine the role of iron in causing periventricular white matter (PWM) damage following a hypoxic injury in the developing brain. Along with iron, the expression of iron regulatory proteins (IRPs) and transferrin receptor (TfR), which