Principaux documents
9066-HK
Sigma-Aldrich
125I-PYY Total I
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
7 - Radioactive Substances
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable