PYYT-66HK
Human PYY (Total) RIA
932,00 $
About This Item
932,00 $
Produits recommandés
Qualité
for protein analysis
Niveau de qualité
Description
ED<sub>80</sub> = 37.2 ± 8 pg/mL ED<sub>50</sub> = 110.9 ± 20 pg/mL ED<sub>20</sub> = 333.8 ± 73 pg/mL
analytes available: PYY
10-1280 pg/mL (standard curve range)
Caractéristiques
accuracy 83–111%
Espèces réactives
human
Plage de mesure de la sensibilité
10 pg/mL
Technique(s)
radioimmunoassay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Méthode de détection
radioactive
Description générale
SIZE: 97 amino acids; 11046 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
SIMILARITY: SwissProt: P10082 ## Belongs to the NPY family.
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B