Principaux documents
902591
Supelco
Dip tube
for use with 190L withdrawal system, 2 in. adapter (threaded)
Synonyme(s) :
Dip tube 190 l drum for threaded adapter
1 UNIT
264,00 $
264,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 UNIT
264,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121516
Nomenclature NACRES :
NB.51
264,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Raccords
2 in. adapter (threaded)
Compatibilité
for use with 190L withdrawal system
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Description générale
To customize the withdrawal systems for every requirement, we provide customers with the appropriate dip tubes for each package size suitable for the various withdrawal systems. Dip tube for withdrawal system 1.06710.0001
pour tambour en acier inoxydable de 190 l pour systèmes de prélèvement à adaptateur de filetage 2"
Questions
  1. What is the thread size of the DIP TUBE with the product number 902591?
    1 answer
    1. Tt is a M10 fitting.