8720-OP
TAE Buffer
OmniPur® Grade, 10X, Liquid Concentrate
Synonyme(s) :
TRIS-Acetate-EDTA Buffer
242,00 $
About This Item
242,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
solution
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear to haze-free colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Description générale
General Composition: Each liter of concentrate makes 10L of 1X TAE Buffer (1X = 0.04 M TRIS, 0.04 M Acetate, 0.001 M EDTA). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable