Principaux documents
8.53058
Sigma-Aldrich
Boc-Abu-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Abu-OH, N-α-t.-Boc-L-α-aminobutyric acid,t.-Boc-L-2-aminobutanoic acid
25 G
901,00 $
901,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
901,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
901,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
70-74 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(C(CC)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)
Clé InChI
PNFVIPIQXAIUAY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of aminobutyric acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Application
Boc-Abu-OH Novabiochem®. CAS 34306-42-8, molar mass 203.24 g/mol.
Liaison
Replaces: 04-12-0101
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -20.0 - -16.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.