Documents
15533
Sigma-Aldrich
Boc-Abu-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(Boc-amino)butyric acid, Boc-L-2-aminobutyric acid
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro Beilstein :
6801706
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −18.5±2°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Clé InChI
PNFVIPIQXAIUAY-LURJTMIESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Fahd Boutouja et al.
Biomolecules, 10(11) (2020-11-19)
The changing accessibility of nutrient resources induces the reprogramming of cellular metabolism in order to adapt the cell to the altered growth conditions. The nutrient-depending signaling depends on the kinases mTOR (mechanistic target of rapamycin), which is mainly activated by